Learn More
Salzsäure, 0.1 M
Click to view available options
Menge:
1 l
Spezifikation
Spezifikation
Aussehen | Farblos |
pH | <2 |
Material | Salzsäure 0.1 mol/l Propanol-2 |
Konzentration | 3.646 g HCl/l C3H8O = 0.1 N (±0.0002/20 °C) |
Dichte | 0.79 g/ml |
Geruch | 2-Propanol |
Menge | 1 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Salzsäure 0.1 mol/l in Propanol-2
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid