Learn More
Salzsäure, 1 M
Artikelnummer. p-8014394
Click to view available options
Menge:
10 l
20 l
Packungsgröße:
10 Liter
20 Liter
Zur Verwendung im Labor, Titrationen, ASTM D-4047
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Wasserfreie Salzsäure, Chlorwasserstoff HCl, Muriatische Säure, Chlorwasserstoff, Chlorhydrosäure
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
SMILES Cl
Spezifikation
Aussehen Farblos
Chemischer Name oder Material Salzsäure
pH <1
Material Salzsäure 1 mol/l
Konzentration 36.461 g HCl/l H2O = 1 N (±0.002/20 °C)
Dichte 1.02 g/ml
Geruch Geruchsneutral
Verpackung PE
Normalität 1 N (±0.002 bei20 °C)
Menge 10 l
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN1789
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 36.46 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 36.461 g HCl/1L H2O
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salzsäure 1 mol/l
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: HCl/H2O