Learn More
Salzsäure, gemäß analytischer Spezifikationen von BP, NF, Europ. Arzneibuch., rauchend, 36.5-38 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15660840 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
30 kg
4 x 2.5 l
6 x 1 L
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Papier-/Poly-Beutel
Entspricht der analytischen Spezifikation von BP, NF, Ph. Eur., rauchend, 36.5 bis 38 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrochloric acid
Farbe Yellow
Namenshinweis Meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., fuming, 36.5-38%
CAS Min. % 36.0000%, 63.0000%
CAS Max. % 37.0000%, 64.0000%
Dichte 1.2g/mL at 25°C
Verpackung Papier-/Poly-Beutel
Glührückstand ≤0.002% (as SO4)
Dampfdruck 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
Menge 30 kg
UN-Nummer UN1789
Beilstein 1098214
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.46
Reinheit (%) 36.5 to 38%
Güte Reagenz Ph. Eur.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.