Learn More
Salzsäurekonzentrat, für 10 l Standardlösung, 1 M HCl (1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15695270 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 St.
4 x 1 ea.
Für 10 l Standardlösung, 1 M HCl (1 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Konzentrierte Salzsäure
Namenshinweis Für 10 l Standardlösung, 1 M HCl (1 N)
Siedepunkt 100 °C (Literatur)
CAS Min. % ≥70.0000%, ≥20.0000%
Konzentration 1 M HCl (1 N)
CAS Max. % <80.0000%, <30.0000%
Dichte 1.012 g/cm3
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 190mmHg (25 °C)
Menge 4 x 1 ea.
Strukturformel HCl
Physikalische Form Konzentrat
UN-Nummer UN1789
Formelmasse 36.46