Learn More
Salzsäure-Verdünnungsmittel, Ph. Eur. Gütegrad, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11474689 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Spezifikation
Verpackung 1 l
Menge 1 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDROCHLORIC ACID DILUTE
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid 37%