Learn More
Salzsäure-Lösung, 0.05 M, Honeywell Fluka™
Catalog No. p-7072171 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Volumetrisch, 0.05 M HCl (0.05 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrochloric acid solution
Konzentration 0.05M
Dampfdruck 190 mmHg (25°C)
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1789
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.46g/mol