Learn More
Salzsäurelösung 0.1 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, erfüllt analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073142 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5L
10L
Gehäuse 25L
Verpackung:
Beutel in Karton
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
10 Liter
25 Liter
5 Liter
CLH, CAS-Nummer-7647-01-0, Chlorwasserstoff, Salzsäure, Acid-Chlorhydrid, Chlorwasserstoff, wasserlose Salzsäure, Chlorwassersäure, Chloorwasserstoff, Chlorwasserstoff hcl, Mursäure, Salzspiritus, 10L, 100 Grad C, CHEBI:17883, Farblos, 36,46 g/mol
CLH, CAS-Nummer-7647-01-0, Chlorwasserstoff, Salzsäure, Acid-Chlorhydrid, Chlorwasserstoff, wasserlose Salzsäure, Chlorwassersäure, Chloorwasserstoff, Chlorwasserstoff hcl, Muriatsäure, Salzspiritus, 10 l, 100 Grad C, CHEBI:17883, farblos, 36,46 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
pH 2
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Verpackung Kunststoffbehälter
Dampfdruck 14 mmHg bei 20 °C.
Menge Gehäuse 5L
Physikalische Form Flüssig
IUPAC-Name Chloran
Formelmasse 36.46g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 0.1M, (0.1N)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.