Learn More
Salzsäure-Lösung, 0.1 M, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15623540 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
2 l
4 l
4 x 4 l
Volumetrisch, 0.1 M HCl (0.1 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäurelösung
Konzentration 0.1 M
Dichte 1 g/ml bei 25 °C
Dampfdruck 190 mmHg (25 °C)
Menge 500 ml
UN-Nummer 1789
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.46 mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato