Learn More
Salzsäure-Lösung, 0.1 M, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
2 l
4 l
4 x 4 l
Beschreibung
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Salzsäurelösung |
Konzentration | 0.1 M |
Dichte | 1 g/ml bei 25 °C |
Dampfdruck | 190 mmHg (25 °C) |
Menge | 4 l |
UN-Nummer | 1789 |
IUPAC-Name | Chlorwasserstoff |
Formelmasse | 36.46 mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid solution
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid