Learn More
Salzsäure-Lösung, 1.0 M, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673530 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
2 l
3 l
6 x 500 ml
4 x 2 l
6 x 1 l
Volumetrisch, 1.0 M HCl (1.0 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäurelösung
Konzentration 1.0 M
Dichte 1.017 g/ml bei 25 °C
Dampfdruck 190 mmHg (25 °C)
Menge 6 x 500 ml
UN-Nummer 1789
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.46 mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid