Learn More
Salzsäure-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M HCl (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15634960 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
5 l
10 L
10 l
4 x 5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
VOLPAC™ Behälter
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M HCl (0.1 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrochloric acid solution
Namenshinweis volumetric, 0.1 M HCl (0.1N)
Verpackung Kunststoffflasche
Dampfdruck 190 mmHg (25°C)
Menge 10 L
UN-Nummer UN1789
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.46
Güte Reagenz Ph. Eur.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid