Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrodex γ-TBDAc GC-Kapillarsäule
1310.00 € - 1965.00 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
Stationäre Phase | Hydrodex γ-TBDAc |
Typ | GC Kapillarsäule |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC-Enantiomertrennung |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12402770
|
Macherey-Nagel™
723387.25 |
25 m |
1310.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12412770
|
Macherey-Nagel™
723387.50 |
50 m |
1965.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
0,4 mm | |
Hydrodex γ-TBDAc | |
GC-Enantiomertrennung | |
Hydrodex γ-TBDAc |
0,25 mm | |
GC Kapillarsäule | |
220°bis 240 °C | |
Je 1 |