Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydroxynaphtholblau, Dinatriumsalz, rein
Artikelnummer. 10465175 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 165660-27-5 | C20H12N2Na2O11S3 | 600.495 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 165660-27-5
Summenformel C20H12N2Na2O11S3
Molekulargewicht (g/mol) 600.495
MDL-Nummer MFCD00004075
InChI-Schlüssel LXJHFXHZWYBBKJ-LUUCHEBKSA-N
Synonym 2,2'-Dihydroxy-1,1'-azonaphthalene-3',4,6'-trisulfonic acid disodium salt
PubChem CID 131849366
IUPAC-Name 3-Hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-yliden)hydrazinyl]naphthalen-2,7-disulfonsäure; Natrium
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt
Schmelzpunkt 274.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 598.47
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Eignung (for calcium determination) passes
Farbe Blau bis Violett
Menge 500 g
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle