Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydroxyapatit-Nanopartikel, 5 bis 10 % (w/v) wässrige kolloidale Dispersion
20 – 50 nm-Partikel
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J66691.AK
296.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 250 mL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15405815
  • 299.00 € / 250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Hydroxyapatite nanoparticles is used for polishing and dental powders, porcelain and pottery, and enameling. It is also utilized to engineer new biomaterials for applications such as bone grafts and fillers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
nHAP; Nanohydroxyapatit
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Flüssigdispersion
250 mL
nHAP; Nanohydroxyapatit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation