Learn More
Hydroxymethansulfinsäure-Natriumsalzhydrat, tech 85 %, Forts. bis 5 % Natriumsulfit (Trockengewicht), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate |
Schmelzpunkt | 64°C to 68°C |
Hinweise zum Prozentgehalt | Enth. bis zu 5 % Natriumsulfit (Trockengewicht) |
Menge | 500 g |
Beilstein | 3630814 |
Merck Index | 14,8620 |
IUPAC-Name | sodium hydroxymethanesulfinate |
Formelmasse | 118.09 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 85% |
Güte | Technisch |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate, tech 85%, cont. up to 5% sodium sulfite
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydroxymethanesulphinic acid sodium salthydrate, Sodium sulphite