Learn More
Ansell HyFlex™ 11-132 Anti-Static Lint-Free Polyamide Gloves
Antistatischer, flusenfreier Handschuh
31.60 €
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
---|---|
Bauweise | Nahtloser Strick |
Farbe | Naturfarben |
Hand | Beidhändig |
Material | Ansell Intercept Technology™ Garn |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16049591
|
Ansell
11132100 |
10 |
31.60 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Nahtlos gestrickt
- Hochelastischer Textilträger aus Polyamid mit Kupferanteil Feine und dehnbare Maschen
- Beidseitige Tragbarkeit verdoppelt das Handschuhleben durch die Verwendbarkeit auf beiden Seiten
- Dehnbarkeit für eine exzellente Passform
- Flusenfreier Handschuh
- Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit
- Die antistatischen Eigenschaften des Endmaterials schützen vor elektrostatischen Entladungen
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009 | |
Naturfarben | |
Ansell Intercept Technology™ Garn | |
Strick |
Nahtloser Strick | |
Beidhändig | |
1131A | |
11-132 |