Learn More
Ansell HyFlex™ 11-812 Zerreißbarer Handschuh
GREENER_CHOICE
Ansell™ HyFlex™ 11-812 Zerreißbarer Handschuh reißt leicht an mehreren Risikobereichen
Marke:  Ansell 11812060
57.38 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16019671
  • 82.65 € / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
  • Dieser Handschuh bietet nicht direkten Schutz vor Verletzungen, die durch den Kontakt mit einer scharfen oder schnell drehenden Maschine verursacht werden.
  • Ein Handschuh sollte entsorgt und nicht wieder verwendet werden, nachdem er sich in einer rotierenden Maschine verfangen hatte.
  • HyFlex 11-812 - für rotierende Arbeitsgeräte (Mindestdrehmoment 10 Nm, Drehzahlen über 200 U/min). Nicht empfohlen für rotierende Arbeitsgeräte mit geringeren Drehmomenten und/oder Drehzahlen. Eine eingehende Analyse der Anwendungsanforderungen durch Ansell Guardian ist vor der Verwendung unerlässlich.
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultradünne Montage-Handschuhe, die an mehreren Hochrisikobereichen leicht reißen
  • Die Beschichtung aus Nitril-Schaumstoff sorgt für sehr gutes Tastgefühl, wenn ein viel Präzision erforderlich ist
  • Die ZONZ Comfort Fit-Technologie sorgt für ein kühles und angenehmes Gefühl an den Händen
  • Handschuhe schützen die Mitarbeiter nicht direkt vor Verletzungen, die durch den Kontakt mit einer scharfen oder schnell drehenden Maschine verursacht werden
  • Handschuhe, die sich in einer rotierenden Maschine verfangen haben, sollten entsorgt werden, unabhängig davon, ob sie gerissen sind oder nicht
  • Empfohlen für rotierende Werkzeuge mit einem Mindestdrehmoment von 10 Nm und Drehzahlen über 200 U/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 2
No
Nitrilschaum
No Texture
Nylon, Spandex
6
Fahrzeugmontage, Maschinen-/Gerätebetrieb, Metallherstellung und Lagerhaltung
Gestrickt
HyFlex™ 11-812
EN 420:2003 + A1:2009
Knit
Weiß
Spezifisch
Nahtlos gestrickte Handschuhe
2010A
Unisex
Rough
18