Learn More
Ansell HyFlex™ 11-812 Zerreißbarer Handschuh
Ansell™ HyFlex™ 11-812 Zerreißbarer Handschuh reißt leicht an mehreren Risikobereichen
Marke: Ansell 11812090
57.38 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
- Dieser Handschuh bietet nicht direkten Schutz vor Verletzungen, die durch den Kontakt mit einer scharfen oder schnell drehenden Maschine verursacht werden.
- Ein Handschuh sollte entsorgt und nicht wieder verwendet werden, nachdem er sich in einer rotierenden Maschine verfangen hatte.
- HyFlex 11-812 - für rotierende Arbeitsgeräte (Mindestdrehmoment 10 Nm, Drehzahlen über 200 U/min). Nicht empfohlen für rotierende Arbeitsgeräte mit geringeren Drehmomenten und/oder Drehzahlen. Eine eingehende Analyse der Anwendungsanforderungen durch Ansell Guardian ist vor der Verwendung unerlässlich.
Beschreibung
- Ultradünne Montage-Handschuhe, die an mehreren Hochrisikobereichen leicht reißen
- Die Beschichtung aus Nitril-Schaumstoff sorgt für sehr gutes Tastgefühl, wenn ein viel Präzision erforderlich ist
- Die ZONZ Comfort Fit-Technologie sorgt für ein kühles und angenehmes Gefühl an den Händen
- Handschuhe schützen die Mitarbeiter nicht direkt vor Verletzungen, die durch den Kontakt mit einer scharfen oder schnell drehenden Maschine verursacht werden
- Handschuhe, die sich in einer rotierenden Maschine verfangen haben, sollten entsorgt werden, unabhängig davon, ob sie gerissen sind oder nicht
- Empfohlen für rotierende Werkzeuge mit einem Mindestdrehmoment von 10 Nm und Drehzahlen über 200 U/min
Spezifikation
ANSI 2 | |
No | |
Nitrilschaum | |
No Texture | |
Nylon, Spandex | |
9 | |
Fahrzeugmontage, Maschinen-/Gerätebetrieb, Metallherstellung und Lagerhaltung | |
Gestrickt | |
HyFlex™ 11-812 |
EN 420:2003 + A1:2009 | |
Knit | |
Weiß | |
Spezifisch | |
Nahtlos gestrickte Handschuhe | |
2010A | |
Unisex | |
Rough | |
18 |