Learn More
Phosphinsäure-Lösung, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
2.5 l
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hypophosphorsäurelösung |
Konzentration | 50 Vol. % in H2O |
Dichte | 1.206 g/ml bei 25 °C |
Dampfdruck | 17 mmHg (20 °C) |
Menge | 100 ml |
Strukturformel | H3PO2 |
UN-Nummer | 3264 |
Formelmasse | 66 mol |
Reinheit (%) | 50 Vol. % in H2O |