Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C8 HPLC-Säulen
Kohlenstoffbeladung: 8 %; Porengröße: 190 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 22205-052130
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
High quality, highly pure silica columns.
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
50 mm | |
2 bis 9 | |
200 m²/g | |
C8 | |
8% | |
Ja |
2.1 mm | |
5 μm | |
190 Å | |
L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |