Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Cyano HPLC-Säule
HyPURITY HPLC-Säulen sind hochgradig charakterisiert, getestet und validiert.
Marke:  Thermo Scientific™ 22805-054630
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10580136
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Cyano HPLC-Säulen basieren auf dem HyPURITY 190 Å-Silika — dem hochwertigsten verfügbaren Silika, im Wesentlichen metallfrei mit außergewöhnlicher Stabilität bei hohem und niedrigem pH-Wert. Der robuste Fertigungsprozess gewährleistet Reproduzierbarkeit und optimale Qualität bei jeder Charge. Im Herstellungsprozess wird besonders auf eine weitgehend homogene Silikaoberfläche geachtet. Diese Oberfläche ist ein wichtiger Faktor bei der Vorbereitung von gleichförmigen gebundenen Phasen. Die Funktionalität von Cyano ist im Allgemeinen weniger hydrophob, daher bleiben Verbindungen im Vergleich zu anderen Alkylphasen weniger erhalten, obwohl sie eine starke Dipolinteraktion aufweisen. Darüber hinaus kann Cyano entweder unter Umkehrphasen- oder Normalphasen-/HILIC-Bedingungen betrieben werden.
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
50 mm
180 Å
L10
Silika
Mixed-Mode
4.6 mm
5 μm
200 m²/g
Cyano (CN)
4.5%
Normal- und Umkehrphase