Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Mimic, miR-1 Positive Control
mirVana™ miRNA Mimic, miR-1 Positivkontrolle
Marke: Invitrogen™ 4464063
960.52 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
miRNA-Mimics sind kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNA-Moleküle, die sich spezifisch an endogene miRNA-Moleküle binden und diese imitieren. Somit ermöglichen sie die miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität.Wir haben nun die zweite Generation der miRNA-Mimics als mirVana™ miRNA Mimics lanciert. Die Vorteile:
- Maximale und konsistente Effekte in vitro bei niedriger Konzentration
- Sind ungiftig
- Hervorragende Spezifität aufgrund der einzigartigen sternförmigen Strang-Modifikation
- Ideal für die neuesten Sanger-Inhalte
- Kann in vitro und in vivo verwendet werde und zeichnet sich durch Konsistenz über das gesamte Forschungsprojekt aus
Positiv- und Negativkontrollen sind auch zur Verwendung mit mirVana™ miRNA Mimics in Hochregulierungsexperimenten verfügbar.
mirVana™ Mimic miR-1-Positivkontrolle
Die mirVana™ Mimic miR-1-Positivkontrolle wurde entwickelt, um reife miR-1 miRNA nach der Abgabe in Säugetierzellen nachzuahmen. miR-1 ist mir der Herunterregulierung vieler Gene assoziiert. Insbesondere die durch miR-1 vermittelte Herunterregulierung von Protein-Tyrosinkinase 9 (PTK9) tritt nachweislich auf mRNA-Ebene auf. Die miR-1-Positivkontrolle ist als Positivkontrolle für Transfektionsexperimente mit mirVana™ miRNA Mimics bestimmt. Überwachen Sie die Aktivität der miR-1-Positivkontrolle durch das Gen-Silencing von PTK9 mittels reverser Transkriptase-PCR in Echtzeit zum Nachweis von PTK9-mRNA.
Mimic-Kontrollen der ersten Generation
Unsere miRNA-Mimics (und Kontrollen) der ersten Generation, Ambion™ Pre-miR™ miRNA Vorläufer, weisen im Vergleich zu den neuen mirVana™ miRNA Mimics eine geringere Spezifität und Potenz sowie eine geringere Strangspezifität auf. Diese Mimics der ersten Generation werden für den Abschluss laufender In-vitro-miRNA-Studien empfohlen. Für neue Forschungen oder In-vivo--Studien empfehlen wir unsere neuen mirVana™ miRNA-Mimics und entsprechenden Kontrollen.
Spezifikation
Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern. | |
Positivkontrolle | |
miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA | |
mirVana™ | |
Gereinigt | |
Raumtemperatur |
MirVana™ miRNA Mimic, 20 nmol, flüssiger, nicht konjugierter Farbstoff, Pre-miRNA RNAi Typ, Positivkontrolltyp, Verwendung für die miRNA-Analyse und Analyse nicht codierender RNA, gereinigte Reinigung, –20 ° C Lagertemperatur, nur für Forschungszwecke | |
miRNA Mimic | |
Unkonjugiert | |
miRNA Mimic | |
20 nmol |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur