Learn More
Invitrogen™ Mouse ICAM-1 ELISA Kit
ELISA
Marke:  Invitrogen™ EMICAM1ALPHAX5
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17115739
  • 2860.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
Beschreibung
The Mouse Intercellular Adhesion Molecule 1 (Ms ICAM-1) ELISA quantitates Ms ICAM-1 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms ICAM-1. Principle of the method The Mouse ICAM-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
ICAM-1 (CD54) ist ein integrales Typ 1-Membranglykoprotein mit 85 bis 110 kDa in einer Kette, das eine extrazelluläre Domäne von fünf Immunoglobulin-Superfamilien-Wiederholungen, eine transmembrane Region und eine zytoplasmatische Domäne aufweist. ICAM-1 hat 7 potenzielle N-verknüpfte Glykosylierungsstellen und teilt sich mit ICAM-3 (CD50) und ICAM-2 (CD102) eine beträchtliche Aminosäurehomologie. ICAM-1 bindet an Integrine des Typs CD11a/CD18 (Leukozyten-Adhäsionsmolekül, LFA-1) oder CD11b/CD18 (Mac-1) und wird vom Rhinovirus als Rezeptor genutzt. ICAM-1 wird durch aktivierte Endothelzellen exprimiert und auf Epithelzellen, Fibroblasten, Chondrozyten, B-Lymphozyten, T-Lymphozyten (niedrig), Monozyten, Makrophagen, dendritischen Zellen und Neutrophilen mit niedrigeren Werten, die bei Entzündungen zunehmen, nachgewiesen. ICAM-1 wird auch in einigen Karzinom- und Melanomzellen nachgewiesen. Lösliches ICAM-1 ist im Plasma nachweisbar und ist bei Patienten mit verschiedenen entzündlichen Syndromen erhöht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
P13597
20 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
5 x 96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
15894
<12%
Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Standard, SAV-HRP, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Waschpuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, Stopplösung
5 x 96 Tests
Entzündungen
2 bis 8 °C
Maus
4 h 45 min
24,69 pg/mL bis 6000 pg/mL
20 pg/mL bis 6000 pg/mL
Biotin
Weitere Proteine
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, IFN- gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-13, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP- 1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TPO, VEGF.
Maus
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
CD54, Icam-1, Ly-47, MALA-2
<10%
HRP
RUO
Plasma, 2 μl; Serum, 2 μl; Überstand, 100 μl
CD54, Icam-1, Ly-47, MALA-2
1 h 20 min