Learn More
Sampling Systems™ Eisbohrer
Die scharfen Sägezähne machen das Instrument geeignet für gefrorene Produkte wie Fleisch. Der Sampling Systems™ Eisbohrer ist ein robuster und effizienter Probenehmer, der sich ideal für die Probenahme aus Eis und wachsartigen Produkten eignet.
150.00 € - 197.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Eisbohrer |
---|---|
Material | Edelstahl (316) |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Eis, Wachs und ähnliche Materialien |
Breite (metrisch) | 25 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15879371
|
Sampling Systems™
6005A-1000 |
1000 mm |
197.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15889371
|
Sampling Systems™
6005A-500 |
500 mm |
150.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Geeignet für Eis, Wachs und ähnliche Materialien
- 316 Edelstahl
- Drehen Sie den Probenehmer, während er in das Produkt gedrückt wird
- Die scharfe Kante wird in das Produkt geschnitten und die Probe wird im Röhrchen abgelagert
- Drücken Sie die Entladestange entlang des Eisbohrers nach unten, um die Probe zu entnehmen
Spezifikation
Eisbohrer | |
Autoklavierbar | |
25 mm |
Edelstahl (316) | |
Eis, Wachs und ähnliche Materialien |