Learn More
Brema Ice Makers™ Ice Flake Maker
Brema™ Ice Flake Makers can be easily installed practically anywhere in the lab or a range of other working environments to produce flaked and granular ice 80 to 82% dry.
5172.80 €
Spezifikation
Umgebungstemperatur (metrisch) | Up to 43°C |
---|---|
Produkttyp | Flaked Ice Maker |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Kühlungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Kühlungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15934788
|
Brema Ice Makers™
|
30 kg | Air-cooled |
5172.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Granular system technology using a combination of an auger and an ice breaker to generate flakes and grains with irregular shapes
- Range of models available to produce up to 153 kg/day with up to 55 kg bin storage capacity
- Air-cooled or water cooled options
- 1 L of water generates 1 kg of ice (air cooled)
- Stainless steel with Scotch Brite™ finish
- Fitted with removable and cleanable air filter
- Easily cleaned internal rounded edges
- Insulated slide-up disappearing door
- High ambient operation up to 43°C
- Adjustable feet
- CFC-free refrigerants
Spezifikation
Up to 43°C | |
Flaked Ice Maker |