Learn More
IgE Goat anti-Human, HRP, Polyclonal , Abnova™
Goat polyclonal antibody raised against human IgE.
Marke:  Abnova PAB29741.1mg
Artikelnummer. 16068187
  • 406.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
IgE
Polyclonal
Goat polyclonal antibody raised against human IgE.
In 50mM HEPES-Saline with stabilizer (0.002% Thimerosal)
Human IgE whole molecule.
1 mg
Secondary
Store at 4°C.
IgG
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
HRP
ELISA (0.01-0.1 ug/mL) Immunohistochemistry (0.5-5 ug/mL) Western Blot (0.05-0.5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Goat
Antigen Affinity Purified