Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-IGFBP-3
ELISA
Marke:  Invitrogen™ EMIGFBP3X5
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17165739
  • 2865.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Mouse IGF Binding Protein 3 (Ms IGFBP-3) ELISA quantitates Ms IGFBP-3 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms IGFBP-3. Principle of the method The Mouse IGFBP-3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Insulin wie das Wachstumsfaktor-Bindungsprotein 3 (IGFBP3) ist ein Mitglied der Superfamilie der insulinähnlichen Wachstumsfaktor-Bindungsproteine (IGFBP), die sechs hochaffine IGF-Bindungsproteine (IGFBP) und mindestens vier niederaffine Bindungsproteine (auch als IGFBP-bezogenen Proteine oder IGFBPrP bezeichnet) enthalten. Die IGFBP-Mitglieder sind Zystein-reiche Proteine mit konservierten Zystein-Rückständen, die im Amino-Terminal und in den Carboxy-terminalen Regionen des Moleküls gruppiert sind. Die cDNA-Sequenz, die das reife humane IGFBP3 kodiert, wird mit dem Signalpeptid von CD33 fusioniert. Der 265-Aminosäurerest rekombinanter reifer humaner IGFBP3 hat eine berechnete Molekularmasse von ungefähr 29 kDa. Aufgrund der Glykosylierung wandert das rekombinante Protein mit 41 kDa in SDS-PAGE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
P47878
70 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
5 x 96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
16009
<12%
Standard, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Waschpuffer, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Stopplösung, SAV-HRP, Biotinylierter Nachweisantikörper
5 x 96 Tests
Entwicklung
2 bis 8 °C
Maus
4 h 45 min
54,87 pg/mL bis 40000 pg/mL
70 pg/mL bis 40000 pg/mL
Biotin
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin , Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN- gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, PSelektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Maus
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
AI649005, IGFBP-3, IGgfbp3
<10%
HRP
RUO
Plasma, 2 μl; Serum, 2 μl; Überstand, 100 μl
RP23-20C9.1, AI649005, IGFBP-3, IGgfbp3
1 h 20 min