Learn More
Invitrogen™ Human IGFBP1 ELISA Kit
ELISA
Marke:  Invitrogen™ EHIGFBP1X5
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17125469
  • 2860.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Human Insulin-like Growth Factor Binding Protein 1 (Hu IGFBP1) ELISA quantitates Hu IGFBP1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IGFBP1. Principle of the method The Human IGFBP1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Dieses Gen ist Mitglied der Familie der insulinähnlichen Wachstumsfaktor-Bindungsproteine (IGFBP) und kodiert ein Protein mit einer IGFBP-Domäne und einer Thyroglobulin-Typ-I-Domäne. Das Protein bindet die insulinähnlichen Wachstumsfaktoren (IGFs) I und II und zirkuliert im Plasma. Die Bindung dieses Proteins verlängert die Halbwertszeit der IGFs und verändert deren Interaktion mit Zelloberflächenrezeptoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
P08833
5 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
5 x 96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
3484
<12%
Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Standard, Waschpuffer, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Stopplösung, SAV-HRP, Chromogen, Biotinylierter Nachweisantikörper
5 x 96 Tests
Signaltransduktion
2 bis 8 °C
Human
4 h 45 min
2,74 pg/mL bis 2000 pg/mL
5 pg/mL bis 2000 pg/mL
Biotin
Weitere Proteine
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
AFBP, IBP1, IGF-BP25, PP12, hIGFBP-1
<10%
HRP
RUO
Plasma, 20 μl; Serum, 20 μl; Überstand, 100 μl
tcag7.702, AFBP, IBP1, IGF-BP25, PP12, hIGFBP-1
1 h 20 min