Learn More
IL5RA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 12655-1-AP-20UL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16810494
  • 136.48CHF / 20µL
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-08-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Interleukin 5 (IL-5) is a soluble T cell-derived factor, also known as T cellreplacing factor (TRF), that induces B cell and eosinophil growth and differentiation. IL-5 exerts its biological activity through the IL-5 receptor (IL-5R),which is composed of two chains: an alpha chain that binds IL-5 with low affinity and a beta chain that does not bind IL-5, but together with the IL-5 alpha chain,constitutes the high affinity IL-5 receptor. The cytoplasmic domain of both the alpha and beta chains is essential for signal transduction. Specifically, the membrane-proximal proline-rich sequence of the ytoplasmic domain of the IL-5R receptor alpha subunit, IL-5Ralpha, is critical for the IL-5 induced proliferative response, expression of nuclear proto-oncogenes and tyrosine phosphorylation of cellular proteins, such as JAK1 and JAK2.
Specifica
Specifica
IL5RA
Polyclonal
Unconjugated
IL5RA
CD125, CDw125, HSIL5R3, IL 5 receptor subunit alpha, IL 5R alpha, IL 5R subunit alpha, IL 5RA, IL5R, IL5RA, interleukin 5 receptor, alpha
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
114103, 16192, 3568
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P21183, Q01344
Il5ra
IL5RA Fusion Protein Ag3358
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato