Learn More
Imidazol-2-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046303
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 10111-08-7 | C4H4N2O | 96.09 g/mol
Imidazole-2-carboxaldehyde is a novel protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitor with an important application to treat type-2 diabetes. It is used in the preparation of tridentate Schiff-base carboxylate-containing ligands by undergoing condensation reaction with amino acids beta-alanine and 2-aminobenzoic acid. It is also involved in the study of the imidazole-directed allylation of aldimines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Imidazol-2-Carboxaldehyd ist ein neuartiger Protein-Tyrosin-Phosphatase1-B (PTP1B)-Inhibitor mit einer wichtigen Anwendung: der Behandlung von Typ 2 Diabetes. Es wird bei der Herstellung von Tridentat-Schiff-Basen-Carboxylat-haltigen Liganden durch Kondensationsreaktion mit Aminosäuren beta-Alanin und 2-Aminobenzoesäure verwendet. Es ist auch an der Studie über die Imidazol-gerichtete Allylierung von Aldiminen beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10111-08-7
Summenformel C4H4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 96.09
MDL-Nummer MFCD00003544
InChI-Schlüssel XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole-2-carboxaldehyde, 2-formylimidazole, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, imidazole-2-carbaldehyde, 2-imidazolecarboxaldehyde, imidazole-2-aldehyde, 1h-imidazolecarboxaldehyde, 2-formyl imidazole, imidazol-2-carbaldehyde, 2-formyl-1h-imidazole
PubChem CID 24955
IUPAC-Name 1H-imidazole-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=NC=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazole-2-carboxaldehyde
Schmelzpunkt ∽205°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 4371302
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 96.09
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazole-2-carboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1H-Imidazole-2-carboxaldehyde