Learn More
Indiumantimonid, elektronischer Gütegrad, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389269
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
In der Halbleiterelektronik, als Infrarotdetektor und -filter
Indium antimonide is used in semiconductor electronics, as an infrared detector and filter. Used in thermal imaging cameras, FLIR systems, infrared homing missile guidance systems, photo-Dember emitter and in infrared astronomy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-41-0
Summenformel InSb
Molekulargewicht (g/mol) 236.578
MDL-Nummer MFCD00016146
InChI-Schlüssel WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3468413
IUPAC-Name Indiganylidynstiban
SMILES [In]#[Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium antimonide
Schmelzpunkt 535°C
Physikalische Form Stücke
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1549
Merck Index 14,4948
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 236.57
Reinheit (%) 99.99%
Güte Elektronisch
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.75 g/mL at (m.p.)