Learn More
Indium(III)-iodid, 99.998 %, (Metallspurenanalyse), wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10553421
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 13510-35-5 | InI3 | 495.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13510-35-5
Summenformel InI3
Molekulargewicht (g/mol) 495.53
MDL-Nummer MFCD00016151
InChI-Schlüssel RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Synonym indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 83539
IUPAC-Name Triiodindigan
SMILES [In](I)(I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) iodide
Schmelzpunkt 210.0°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Physikalische Form Puder oder Kristalle
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 22.7 to 23.5% (In) (Complexometry)
Strukturformel InI3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 495.53
Reinheit (%) 99.998%
Güte Spurenmetallbasis