Learn More
Janusblau, Thermo Scientific™™
Product Code. 10631273
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Chemical Identifiers
CAS 4569-88-4
Summenformel C30H24ClN5O
Molekulargewicht (g/mol) 506.01
MDL-Nummer MFCD00011924
InChI-Schlüssel SCMDRBZEIUMBBQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9575841
SMILES [Cl-].CC1=CC2=NC3=CC(C)=C(N)C=C3[N+](C3=CC=CC=C3)=C2C=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12
Specifications
Chemischer Name oder Material Indoine Blue
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name 3-Amino-2,8-dimethyl-7-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalin-1-yliden]hydrazin-1-yl}-5-phenyl-5λ⁵-phenazin-5-yliumchlorid
Lambda max. 595 to 601nm (0.001% in methanol)
Formelmasse 506.01
Verlust bei Trocknung 10% max. (110°C, 1 h)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Product Identifier
  • Indoine blue