Learn More
Smeg™ Einfahrwagen für Laborglasspüler
Diese Rollgestelle eignen sich für den Einsatz in Smeg™ Geschirrspülern. Smeg Wagen für Laborspülmaschinen sind in verschiedenen Konfigurationen passend für die verschiedensten Anwendungen lieferbar.
Marke: Smeg™ LM40S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zum Gebrauch mit Smeg Glasartikelscheiben
- Lieferbar mit einer, zwei und gemischten Sprüh-/Injektionsstufen
- Zum Reinigen und Desinfizieren unterschiedlichster Laborartikel
Spezifikation
Edelstahl | |
40 Artikel | |
Spritzwagen mit zwei Sprüh-/Injektionsstufen | |
Laborglasspüler | |
Je 1 |
Spritzwagen | |
Untere Ebene mit rotierenden Spritzdüsen und verschiedenen Trägern für Becher, Reagenzgläser und Kolben und eine obere Ebene mit einem Einschubwagen mit 40 Plätzen | |
Gleichzeitiges Waschen von Enghalsgläsern und anderen Glastypen | |
40 U4140 Hähne, ohne Trocknungssystemverbindung |