Learn More
Smeg™ Einfahrwagen für Laborglasspüler
Diese Rollgestelle eignen sich für den Einsatz in Smeg™ Geschirrspülern. Smeg Wagen für Laborspülmaschinen sind in verschiedenen Konfigurationen passend für die verschiedensten Anwendungen lieferbar.
Brand: Smeg™ LM80
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Zum Gebrauch mit Smeg Glasartikelscheiben
- Lieferbar mit einer, zwei und gemischten Sprüh-/Injektionsstufen
- Zum Reinigen und Desinfizieren unterschiedlichster Laborartikel
Specifications
Edelstahl | |
68 Artikel | |
Spritzwagen mit zwei Einspritzstufen | |
Laborglasspüler | |
Je 1 |
Spritzwagen | |
zwei Einschubebenen mit einem Fassungsvermögen von 68 Artikeln | |
Waschen von bis zu 68 Glasgefäßen | |
ohne Trocknungssystemverbindung |