Learn More
Smeg™ Einfahrwagen für Laborglasspüler
Diese Rollgestelle eignen sich für den Einsatz in Smeg™ Geschirrspülern. Smeg Wagen für Laborspülmaschinen sind in verschiedenen Konfigurationen passend für die verschiedensten Anwendungen lieferbar.
Marke:  Smeg™ LM80DS
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11955564
  • 3630.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zum Gebrauch mit Smeg Glasartikelscheiben
  • Lieferbar mit einer, zwei und gemischten Sprüh-/Injektionsstufen
  • Zum Reinigen und Desinfizieren unterschiedlichster Laborartikel
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
68 Artikel
Spritzwagen mit zwei Einspritzstufen
Laborglasspüler
Je 1
Spritzwagen
Zwei Einschubebenen mit einem Fassungsvermögen von 68 Artikeln
Internes Einspritzwaschen von Enghalsgläsern mit einer maximalen Höhe von 225 mm
68 U4140 Hähne und 1 UC6 Hähne, Trocknungssystemverbindung