Learn More
Mettler Toledo™ InPro™ 3253i/SG pH Electrodes
Low-maintenance pH electrode supplied complete with factory-filled, prepressurized liquid electrolyte. Mettler Toledo™ InPro™ 3253i/SG pH Electrodes are suited to a wide scope of applications in biotechnology, pharmaceutical and chemical process industries.
Marke:  Mettler Toledo™ 52005377
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12869031
  • 861.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Extended operating life
  • Precise measurement values
  • Resistance to measurement problems at the diaphragm
  • Built-in temperature sensor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
K8S
InPro™ 3253i/SG pH Electrode
120 mm
0 bis 14
CE Certified
12 mm
Solution Ground
Glas
0 °C bis 100 °C