Learn More
INSC Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Spécification
Antigène | INSC |
---|---|
Concentration | 0.37 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16810565
|
Proteintech
20973-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48CHF
20µL |
Expédition estimée: 05-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
16800565
|
Proteintech
20973-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92CHF
150µL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
The antibody can recognize isoforms 1, 2, 4, and 5 of INSC.
In Drosophila, neuroblasts divide asymmetrically into another neuroblast at the apical side and a smaller ganglion mother cell on the basal side. Cell polarization is precisely regulated by 2 apically localized multiprotein signaling complexes that are tethered by Inscuteable, which regulates their apical localization.Spécification
INSC | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q1MX18, Q3HNM7 | |
233752, 293166, 387755 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
INSC |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
INSC, Protein inscuteable homolog | |
INSC | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.