Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Rahmen E 750 zur optimalen Fixierung diverser Einsätze
Marke:  Miele Professional™ 5567510
Artikelnummer. 15470545
  • N.V. / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Aufnahmerahmen für die Fixierung der Einsätze E 106 bis E 111
  • Ermöglicht im E 555/2, eine Bestückung mit E 135 für Babyflaschen
  • Ermöglicht im E 735/2, eine Bestückung mit E 135 für Babyflaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor