Learn More
Jodid-Jodat-Konzentrat, für 1 l Standardlösung, 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7122098 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Für 1 l Standardlösung, 0.05 M I2 (0.1 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0, 7553-56-2, 7758-05-6, 7732-18-5
Summenformel IK
MDL-Nummer MFCD00011355
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodid-Iodat-Konzentrat
Menge 1 St.
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3587194
IUPAC-Name Kaliumiodid
Molekulargewicht (g/mol) 166.00
Verpackung Ampulle