Learn More
Iodid-Iodat-Lösung, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Beschreibung
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
- Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iodid-Iodat-Lösung |
CAS | 153507-24-5 |
Menge | 1 l |
MDL-Nummer | MFCD00011355 |
Beilstein | 3587194 |