Learn More
Iodotrimethylsilan, 97 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Iodotrimethylsilane is used for the introduction of trimethylsilyl group in organic synthesis. It is also useful for gas chromatography analysis by converting alcohol into a silyl ether derivative, thereby making it more volatile than the original molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Iodotrimethylsilan wird zur Einführung einer Trimethylsilylgruppe in die organische Synthese verwendet. Es ist auch für Analysen durch Gaschromatographie geeignet, da es Alkohole zu Silylether-Derivaten konvertiert, wodurch sie flüchtiger als das ursprüngliche Molekül werden.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Inkompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und reagiert heftig mit Wasser.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 105°C to 106°C |
Chemischer Name oder Material | Iodotrimethylsilane |
Namenshinweis | stabilized with copper |
Menge | 5 g |
Strukturformel | (CH3)3SiI |
UN-Nummer | UN2924 |
Beilstein | 1731136 |
Flammpunkt | −2°C (28°F) |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Formelmasse | 200.09 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Iodotrimethylsilane
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Iodotrimethylsilane