Learn More
Ionenchromatographie-Phosphatstandard, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11420189 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
50 Gramm
500 Milliliter
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
PO431000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphat-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Verfahren Ion Chromatography
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standard Solution
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix H2O
Menge 500 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 μg/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch