Learn More
Iridium, 1 % auf Aktivkohlepulver, reduziert, nominell 50 % Wasser nass, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394447
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-88-5
Summenformel Ir
Molekulargewicht (g/mol) 192.22
MDL-Nummer MFCD00011062
InChI-Schlüssel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC-Name Iridium
SMILES [Ir]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium
Namenshinweis 1% on activated carbon powder, Reduced, nominally 50% water wet
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.