Learn More
Iridiumpulver, -22 mesh, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
819.08 € - 3461.22 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7439-88-5 |
---|---|
Summenformel | Ir |
Molekulargewicht (g/mol) | 192.22 |
MDL-Nummer | MFCD00011062 |
InChI-Schlüssel | GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge |
PubChem CID | 23924 |
ChEBI | CHEBI:49666 |
IUPAC-Name | Iridium |
SMILES | [Ir] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11346837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010746.03 |
1 g |
819.08 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11336837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010746.06 |
5 g |
3461.22 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7439-88-5 | |
192.22 | |
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N | |
23924 | |
Iridium |
Ir | |
MFCD00011062 | |
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge | |
CHEBI:49666 | |
[Ir] |
Spezifikation
Iridium powder | |
Grau | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011062 | |
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N | |
Iridium | |
23924 | |
99.99% |
7439-88-5 | |
Pulver | |
Ir | |
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge | |
[Ir] | |
192.22 | |
CHEBI:49666 | |
Premion™ |
Sicherheit und Handhabung
P210-P240-P241-P264b-P280-P305+P351+P338-P370+P378q
Gehäuse H228-H319-H500
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:4,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-095-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen