Learn More
Iridiumpulver, -60 mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
410.04 € - 6066.18 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-88-5
Summenformel Ir
Molekulargewicht (g/mol) 192.22
MDL-Nummer MFCD00011062
InChI-Schlüssel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC-Name Iridium
SMILES [Ir]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11326428
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012070.02
0.5 g
410.04 €
0.50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11306428
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012070.04
2 g
1545.69 €
2 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11316428
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012070.09
10 g
6066.18 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7439-88-5
192.22
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
23924
Iridium
Ir
MFCD00011062
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CHEBI:49666
[Ir]
Spezifikation
Iridium powder
Grau
(Metallbasis)
MFCD00011062
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Iridium
23924
99.95%
7439-88-5
Pulver
Ir
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
[Ir]
192.22
CHEBI:49666
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P210-P240-P241-P264b-P280-P305+P351+P338-P370+P378q
Gehäuse H228-H319-H500
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:4,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-095-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen