Learn More
Eisen für AAS 1 g/l, 12 % Ethanolmatrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
81.00 € - 126.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7697-37-2 |
---|---|
Summenformel | HNO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 63.01 |
MDL-Nummer | MFCD00011349 |
InChI-Schlüssel | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
IUPAC-Name | Salpetersäure |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Chemische Identifikatoren
7697-37-2 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
944 | |
Salpetersäure |
Spezifikation
Eisen | |
Flüssig | |
1 g/l ±0.002 g/l | |
1993 | |
Standardlösung für die Atomabsorptionsspektrometrie mit Flammen-Einzelelement | |
Salpetersäure | |
63.01 | |
CHEBI:48107 |
7697-37-2 | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
O[N+]([O-])=O | |
12 % Ethanol | |
944 |
Sicherheit und Handhabung
Gehäuse H226
P210;P233;P240;P241;P280;P303+P361+P353;P370+P378;P403+P235;P501
Warnung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate (12 Monate nach Öffnung).
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Single-element Standard Solution for AAS. Iron (Fe) 1000mg/l in Ethanol 12%,HCL 2%
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.