Learn More
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,99.0 -103.4 % (manganometrisch), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072006 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
500 Gramm
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0 bis 103.4 % (manganometrisch)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-63-0
Summenformel FeH14O11S
Molekulargewicht (g/mol) 278.01
MDL-Nummer MFCD00149719
InChI-Schlüssel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Eisen-II-sulfatheptahydrat, Eisensulfat-Heptahydrat, Melanteritmineral, Eisensulfatheptahydrat, Eisen(II)-Sulfatheptahydrat, Fesotym, Eisen, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
IUPAC-Name Eisen(2+);sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(II)-sulfatheptahydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 100 g
Strukturformel FeSO4 · H2O
Formelmasse 278.01 mol
Reinheit (%) 99 bis 103.4 % (manganometrisch)
Güte ACS/puriss. P. A
Dampfdruck 14.6 mmHg (25 °C)
Dichte 1.898 g/ml bei 25 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: iron(II)sulphate-7-hydrate