Learn More
Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15612340 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
6 x 500 g
ACS-Reagenz, 97 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-77-1
Summenformel Cl3FeH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 270.29
MDL-Nummer MFCD00149712
InChI-Schlüssel NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Eisen(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(III)-chloridhexahydrat
Menge 6 x 500 g
Strukturformel FeCl3 · 6H2O
UN-Nummer 3260
Formelmasse 270.3 mol
Reinheit (%) 97%
Güte ACS-Reagenz
Dampfdruck 1 mmHg (194 °C)