Learn More
Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15645560 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Puriss p.a., ACS-Reagenz, kristallisiert, 98.0 bis 102 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-77-1
Summenformel Cl3FeH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 270.29
MDL-Nummer MFCD00149712
InChI-Schlüssel NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Eisen(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(III)-chloridhexahydrat
Menge 1 kg
Strukturformel FeCl3 · H2O
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 270.3 mol
Reinheit (%) 98 bis 102 % (RT)
Dampfdruck 1mmHg (194 °C)